Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KAT7 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-014
PRSI25-014EA 660 EUR InStock
PRSI25-014
Anti-KAT7 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
MYST2 belongs to the MYST family, which is characterized by a highly conserved C2HC zinc finger and a putative histone acetyltransferase domain. MYST2 specifically represses AR-mediated transcription. MYST2 is a new AR-interacting protein capable of modulating AR activity. It could play a significant role in regulating AR-dependent genes in normal and prostate cancer cells. The biochemical and genetic interactions of MYST family protein MYST2 with two components of the replication apparatus, MCM2 and ORC1, suggest that MYST2-associated HAT activity may play a direct role in the process of DNA replication. MYST2 is a positive regulatory factor for prereplicative complex assembly.

MYST2 antibody can be used for detection of MYST2 by ELISA at 1:12500. MYST2 antibody can be used for detection of MYST2 by western blot at 1 ?g/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 ?L of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: KAT7
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité