Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ATF6B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-018
PRSI25-018EA 660 EUR InStock
PRSI25-018
Anti-ATF6B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ATF6B (CREBL1) is a transcription factor in the unfolded protein response (UPR) pathway during ER stress. Either as a homodimer or as a heterodimer with ATF6-alpha, the protein binds to the ER stress response element, interacting with nuclear transcription factor Y to activate UPR target genes. ATF6B is normally found in the membrane of the endoplasmic reticulum; however, under ER stress, the N-terminal cytoplasmic domain is cleaved from the rest of the protein and translocates to the nucleus. Two transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.The protein encoded by this gene bears sequence similarity with the Creb/ATF subfamily of the bZip superfamily of transcription factors. It localizes to both the cytoplasm and the nucleus. The gene localizes to the major histocompatibility complex (MHC) class III region on chromosome 6.

CREBL1 antibody can be used for detection of CREBL1 by ELISA at 1:1562500. CREBL1 antibody can be used for detection of CREBL1 by western blot at 1 ?g/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 ?L of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ATF6B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité