Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-PHOX2A Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-026
PRSI25-026EA 660 EUR InStock
PRSI25-026
Anti-PHOX2A Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PHOX2A contains a paired-like homeodomain most similar to that of the Drosophila aristaless gene product. The encoded protein plays a central role in development of the autonomic nervous system. It regulates the expression of tyrosine hydroxylase and dopamine beta-hydroxylase, two catecholaminergic biosynthetic enzymes essential for the differentiation and maintenance of the noradrenergic neurotransmitter phenotype. PHOX2A has also been shown to regulate transcription of the alpha3 nicotinic acetylcholine receptor gene.The protein encoded by this gene contains a paired-like homeodomain most similar to that of the Drosophila aristaless gene product. The encoded protein plays a central role in development of the autonomic nervous system. It regulates the expression of tyrosine hydroxylase and dopamine beta-hydroxylase, two catecholaminergic biosynthetic enzymes essential for the differentiation and maintenance of the noradrenergic neurotransmitter phenotype. The encoded protein has also been shown to regulate transcription of the alpha3 nicotinic acetylcholine receptor gene. Mutations in this gene have been associated with autosomal recessive congenital fibrosis of the extraocular muscles. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

PHOX2A antibody can be used for detection of PHOX2A by ELISA at 1:1562500. PHOX2A antibody can be used for detection of PHOX2A by western blot at 1 ?g/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 ?L of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PHOX2A
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité