Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GRHL1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-037
PRSI25-037EA 660 EUR InStock
PRSI25-037
Anti-GRHL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GRHL1 is a member of the grainyhead family of transcription factors. GRHL1 interacts with sister of mammalian grainyhead (SOM) and may function as a transcription factor during development. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for GRHL1.This gene encodes a member of the grainyhead family of transcription factors. The encoded protein interacts with sister of mammalian grainyhead (SOM) and may function as a transcription factor during development. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.

GRHL1 antibody can be used for detection of GRHL1 by ELISA at 1:62500. GRHL1 antibody can be used for detection of GRHL1 by western blot at 1 ?g/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 ?L of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: GRHL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité