Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-POU1F1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-055
PRSI25-055EA 660 EUR InStock
PRSI25-055
Anti-POU1F1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PIT1 is a pituitary-specific transcription factor responsible for pituitary development and hormone expression in mammals and is a member of the POU family of transcription factors that regulate mammalian development. The POU family is so named because the first 3 members identified were PIT1 and OCT1 of mammals, and Unc-86 of C. elegans. PIT1 contains 2 protein domains, termed POU-specific and POU-homeo, which are both necessary for high affinity DNA binding on genes encoding growth hormone and prolactin. PIT1 is also important for regulation of the genes encoding prolactin and thyroid-stimulating hormone beta subunit by thyrotropin-releasing hormone and cyclic AMP. This gene encodes a member of the POU family of transcription factors that regulate mammalian development. The protein regulates expression of several genes involved in pituitary development and hormone expression. Mutations in this genes result in combined pituitary hormone deficiency. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

POU1F1 antibody can be used for detection of POU1F1 by ELISA at 1:312500. POU1F1 antibody can be used for detection of POU1F1 by western blot at 1 ?g/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 ?L of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: POU1F1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Dog

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité