Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-LHX4 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-066
PRSI25-066EA 660 EUR InStock
PRSI25-066
Anti-LHX4 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LHX4 is a member of a large protein family which contains the LIM domain, a unique cysteine-rich zinc-binding domain. The encoded protein may function as a transcriptional regulator and be involved in control of differentiation and development of the pituitary gland. Mutations in this gene are associated with syndromic short stature and pituitary and hindbrain defects.This gene encodes a member of a large protein family which contains the LIM domain, a unique cysteine-rich zinc-binding domain. The encoded protein may function as a transcriptional regulator and be involved in control of differentiation and development of the pituitary gland. Mutations in this gene are associated with syndromic short stature and pituitary and hindbrain defects. An alternative splice variant has been described but its biological nature has not been determined.

LHX4 antibody can be used for detection of LHX4 by ELISA at 1:12500. LHX4 antibody can be used for detection of LHX4 by western blot at 1 ?g/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 ?L of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: LHX4
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité