Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EYA1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-067
PRSI25-067EA 589 EUR InStock
PRSI25-067
Anti-EYA1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
EYA1 is a member of the eyes absent (EYA) family of proteins. EYA1 may play a role in the developing kidney, branchial arches, eye, and ear. Mutations of this gene have been associated with branchiootorenal dysplasia syndrome, branchiootic syndrome, and sporadic cases of congenital cataracts and ocular anterior segment anomalies. A similar protein in mice can act as a transcriptional activator.This gene encodes a member of the eyes absent (EYA) family of proteins. The encoded protein may play a role in the developing kidney, branchial arches, eye, and ear. Mutations of this gene have been associated with branchiootorenal dysplasia syndrome, branchiootic syndrome, and sporadic cases of congenital cataracts and ocular anterior segment anomalies. A similar protein in mice can act as a transcriptional activator. Four transcript variants encoding three distinct isoforms have been identified for this gene.

EYA1 antibody can be used for detection of EYA1 by ELISA at 1:312500. EYA1 antibody can be used for detection of EYA1 by western blot at 1 ?g/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 ?L of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: EYA1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité