Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NPAS1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-087
PRSI25-087EA 660 EUR InStock
PRSI25-087
Anti-NPAS1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NPAS1 is a member of the basic helix-loop-helix (bHLH)-PAS family of transcription factors. Studies of a related mouse gene suggest that it functions in neurons. The exact function of this gene is unclear, but it may play protective or modulatory roles during late embryogenesis and postnatal development. The protein encoded by this gene is a member of the basic helix-loop-helix (bHLH)-PAS family of transcription factors. Studies of a related mouse gene suggest that it functions in neurons. The exact function of this gene is unclear, but it may play protective or modulatory roles during late embryogenesis and postnatal development.

NPAS1 antibody can be used for detection of NPAS1 by ELISA at 1:312500. NPAS1 antibody can be used for detection of NPAS1 by western blot at 1 ?g/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 ?L of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NPAS1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité