Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CXADR Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-116
PRSI25-116EA 660 EUR InStock
PRSI25-116
Anti-CXADR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CXADR is a type I membrane receptor for group B coxsackieviruses and subgroup C adenoviruses. Pseudogenes of this gene are found on chromosomes 15, 18, and 21. The protein encoded by this gene is a type I membrane receptor for group B coxsackieviruses and subgroup C adenoviruses. Pseudogenes of this gene are found on chromosomes 15, 18, and 21. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

CXADR antibody can be used for detection of CXADR by ELISA at 1:12500. CXADR antibody can be used for detection of CXADR by western blot at 1 ?g/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 ?L of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CXADR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité