Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RNASET2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-117
PRSI25-117EA 660 EUR InStock
PRSI25-117
Anti-RNASET2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This ribonuclease gene is a novel member of the Rh/T2/S-glycoprotein class of extracellular ribonucleases. It is a single copy gene that maps to 6q27, a region associated with human malignancies and chromosomal rearrangement.This ribonuclease gene is a novel member of the Rh/T2/S-glycoprotein class of extracellular ribonucleases. It is a single copy gene that maps to 6q27, a region associated with human malignancies and chromosomal rearrangement. Sequence Note: The RefSeq transcript and protein were derived from genomic sequence to make the sequence consistent with the reference genome assembly. The genomic coordinates used for the transcript record were based on alignments.

RNASET2 antibody can be used for detection of RNASET2 by ELISA at 1:62500. RNASET2 antibody can be used for detection of RNASET2 by western blot at 1 ?g/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 ?L of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: RNASET2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité