Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SHOX Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-126
PRSI25-126EA 660 EUR InStock
PRSI25-126
Anti-SHOX Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This gene belongs to the paired homeobox family and is located in the pseudoautosomal region 1 (PAR1) of X and Y chromosomes. Defects in this gene are associated with idiopathic growth retardation and in the short stature phenotype of Turner syndrome patients. This gene is highly conserved across species from mammals to fish to flies.This gene belongs to the paired homeobox family and is located in the pseudoautosomal region 1 (PAR1) of X and Y chromosomes. Defects in this gene are associated with idiopathic growth retardation and in the short stature phenotype of Turner syndrome patients. This gene is highly conserved across species from mammals to fish to flies. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been noted for this gene.

SHOX antibody can be used for detection of SHOX by ELISA at 1:312500. SHOX antibody can be used for detection of SHOX by western blot at 1 ?g/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 ?L of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SHOX
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité