Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TUT1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-128
PRSI25-128EA 660 EUR InStock
PRSI25-128
Anti-TUT1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TUT1 is a nucleotidyl transferase that functions as both a terminal uridylyltransferase and a nuclear poly (A) polymerase. TUT1 specifically adds and removes nucleotides from the 3' end of small nuclear RNAs and select mRNAs and may function in controlling gene expression and cell proliferation.TUT1 specifically catalyzes uridylylation of U6 snRNA (RNU6; MIM 180692) and is essential for cell proliferation (Trippe et al., 2006 [PubMed 16790842]).

TUT1 antibody can be used for detection of TUT1 by ELISA at 1:1562500. TUT1 antibody can be used for detection of TUT1 by western blot at 1 ?g/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 ?L of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TUT1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité