Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-ING3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-133
PRSI25-133EA 660 EUR InStock
PRSI25-133
Anti-ING3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ING3 is similar to ING1, a tumor suppressor protein that can interact with TP53, inhibit cell growth, and induce apoptosis. This protein contains a PHD-finger, which is a common motif in proteins involved in chromatin remodeling. This gene can activate p53 trans-activated promoters, including promoters of p21/waf1 and bax. Overexpression of this gene has been shown to inhibit cell growth and induce apoptosis. Allelic loss and reduced expression of this gene were detected in head and neck cancers.The protein encoded by this gene is similar to ING1, a tumor suppressor protein that can interact with TP53, inhibit cell growth, and induce apoptosis. This protein contains a PHD-finger, which is a common motif in proteins involved in chromatin remodeling. This gene can activate p53 trans-activated promoters, including promoters of p21/waf1 and bax. Overexpression of this gene has been shown to inhibit cell growth and induce apoptosis. Allelic loss and reduced expression of this gene were detected in head and neck cancers. Two alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been observed.

ING3 antibody can be used for detection of ING3 by ELISA at 1:312500. ING3 antibody can be used for detection of ING3 by western blot at 1 ?g/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 ?L of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ING3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité