Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TFAP2C Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-141
PRSI25-141EA 660 EUR InStock
PRSI25-141
Anti-TFAP2C Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
TFAP2C is a sequence-specific DNA-binding transcription factor involved in the activation of several developmental genes. The protein can act as either a homodimer or heterodimer with other family members and is induced during retinoic acid-mediated differentiation. It plays a role in the development of the eyes, face, body wall, limbs, and neural tube. The protein encoded by this gene is a sequence-specific DNA-binding transcription factor involved in the activation of several developmental genes. The encoded protein can act as either a homodimer or heterodimer with other family members and is induced during retinoic acid-mediated differentiation. It plays a role in the development of the eyes, face, body wall, limbs, and neural tube. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

TFAP2C antibody can be used for detection of TFAP2C by ELISA at 1:312500. TFAP2C antibody can be used for detection of TFAP2C by western blot at 1 ?g/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 ?L of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TFAP2C
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité