Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PARP16 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-157
PRSI25-157EA 660 EUR InStock
PRSI25-157
Anti-PARP16 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Poly (ADP-ribosyl)ation is an immediate DNA-damage-dependent post-translational modification of histones and other nuclear proteins that contributes to the survival of injured proliferating cells. PARP16 is a member of poly (ADP-ribose) polymerases (PARPs) family that is encoded by different genes and displaying a conserved catalytic domain in which PARP-1 (113 kDa), the founding member, and PARP-2 (62 kDa) are so far the sole enzymes whose catalytic activity has been shown to be immediately stimulated by DNA strand breaks. A large repertoire of sequences encoding novel PARPs now extends considerably the field of poly (ADP-ribosyl)ation reactions to various aspects of the cell biology including cell proliferation and cell death. Some of these new members interact with each other, share common partners and common subcellular localizations suggesting possible fine tuning in the regulation of this post-translational modification of proteins.

PARP16 antibody can be used for detection of PARP16 by ELISA at 1:312500. PARP16 antibody can be used for detection of PARP16 by western blot at 1 ?g/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 ?L of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PARP16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité