Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PARP9 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-162
PRSI25-162EA 589 EUR InStock
PRSI25-162
Anti-PARP9 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PARP9 contains 2 Macro domains and 1 PARP catalytic domain. PARP9 is overexpressed at significantly higher levels in fatal high-risk diffuse large B-cell lymphomas (DLB-CL) compared to cured low-risk tumors. Overexpression of PARP9 in B-cell lymphoma transfectants may promote malignant B-cell migration. The function of PARP9 remains unknown.

PARP9 antibody can be used for detection of PARP9 by ELISA at 1:62500. PARP9 antibody can be used for detection of PARP9 by western blot at 1 ?g/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 ?L of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PARP9
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité