Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-XK Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-163
PRSI25-163EA 589 EUR InStock
PRSI25-163
Anti-XK Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This locus controls the synthesis of the Kell blood group 'precursor substance' (Kx). Mutations in this gene have been associated with McLeod syndrome, an X-linked, recessive disorder characterized by abnormalities in the neuromuscular and hematopoietic systems. XK has structural characteristics of prokaryotic and eukaryotic membrane transport proteins.This locus controls the synthesis of the Kell blood group 'precursor substance' (Kx). Mutations in this gene have been associated with McLeod syndrome, an X-linked, recessive disorder characterized by abnormalities in the neuromuscular and hematopoietic systems. The encoded protein has structural characteristics of prokaryotic and eukaryotic membrane transport proteins. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

XK antibody can be used for detection of XK by ELISA at 1:12500. XK antibody can be used for detection of XK by western blot at 1 ?g/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 ?L of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: XK
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité