Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-CTRC Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-167
PRSI25-167EA 660 EUR InStock
PRSI25-167
Anti-CTRC Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CTRC is a member of the peptidase S1 family. The protein is a serum calcium-decreasing factor that has chymotrypsin-like protease activity. Alternatively spliced transcript variants have been observed, but their full-length nature has not been determined. This gene encodes a member of the peptidase S1 family. The encoded protein is a serum calcium-decreasing factor that has chymotrypsin-like protease activity. Alternatively spliced transcript variants have been observed, but their full-length nature has not been determined.

CTRC antibody can be used for detection of CTRC by ELISA at 1:312500. CTRC antibody can be used for detection of CTRC by western blot at 1 ?g/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 ?L of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CTRC
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité