Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-REG1B Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-177
PRSI25-177EA 589 EUR InStock
PRSI25-177
Anti-REG1B Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
REG1B might act as an inhibitor of spontaneous calcium carbonate precipitation. REG1B may be associated with neuronal sprouting in brain, and with brain and pancreas regeneration.This gene is a type I subclass member of the Reg gene family. The Reg gene family is a multigene family grouped into four subclasses, types I, II, III and IV based on the primary structures of the encoded proteins. This gene encodes a protein secreted by the exocrine pancreas that is highly similar to the REG1A protein. The related REG1A protein is associated with islet cell regeneration and diabetogenesis, and may be involved in pancreatic lithogenesis. Reg family members REG1A, REGL, PAP and this gene are tandemly clustered on chromosome 2p12 and may have arisen from the same ancestral gene by gene duplication. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

REG1B antibody can be used for detection of REG1B by ELISA at 1:62500. REG1B antibody can be used for detection of REG1B by western blot at 1 ?g/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 ?L of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type: Primary
Antigen: REG1B
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité