Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Nous tenons à vous informer que notre plateforme d’e-commerce fera l’objet d’une procédure de maintenance planifiée entre 6:00 et 14:00 ET le 26 janvier 2025. Au cours de cette période, notre site ne sera pas disponible. Merci de votre compréhension.

Anti-RXRA Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-180
PRSI25-180EA 660 EUR InStock
PRSI25-180
Anti-RXRA Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Retinoid X receptors (RXRs) and retinoic acid receptors (RARs), are nuclear receptors that mediate the biological effects of retinoids by their involvement in retinoic acid-mediated gene activation. These receptors exert their action by binding, as homodimers or heterodimers, to specific sequences in the promoters of target genes and regulating their transcription. RXRA is a member of the steroid and thyroid hormone receptor superfamily of transcriptional regulators.Retinoid X receptors (RXRs) and retinoic acid receptors (RARs), are nuclear receptors that mediate the biological effects of retinoids by their involvement in retinoic acid-mediated gene activation. These receptors exert their action by binding, as homodimers or heterodimers, to specific sequences in the promoters of target genes and regulating their transcription. The protein encoded by this gene is a member of the steroid and thyroid hormone receptor superfamily of transcriptional regulators. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

RXRA antibody can be used for detection of RXRA by ELISA at 1:312500. RXRA antibody can be used for detection of RXRA by western blot at 1 ?g/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 ?L of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: RXRA
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité