Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-RCVRN Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-185
PRSI25-185EA 660 EUR InStock
PRSI25-185
Anti-RCVRN Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
RCVRN is a member of the recoverin family of neuronal calcium sensors. The protein contains three calcium-binding EF-hand domains and may prolong the termination of the phototransduction cascade in the retina by blocking the phosphorylation of photo-activated rhodopsin. Recoverin may be the antigen responsible for cancer-associated retinopathy.This gene encodes a member of the recoverin family of neuronal calcium sensors. The encoded protein contains three calcium-binding EF-hand domains and may prolong the termination of the phototransduction cascade in the retina by blocking the phosphorylation of photo-activated rhodopsin. Recoverin may be the antigen responsible for cancer-associated retinopathy. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

RCVRN antibody can be used for detection of RCVRN by ELISA at 1:312500. RCVRN antibody can be used for detection of RCVRN by western blot at 1 ?g/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 ?L of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: RCVRN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Dog, Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité