Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-BRD3 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-204
PRSI25-204EA 660 EUR InStock
PRSI25-204
Anti-BRD3 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
BRD3 gene was identified based on its homology to the gene encoding the RING3 protein, a serine/threonine kinase. The gene localizes to 9q34, a region which contains several major histocompatibility complex (MHC) genes. The function of this protein is not known.This gene was identified based on its homology to the gene encoding the RING3 protein, a serine/threonine kinase. The gene localizes to 9q34, a region which contains several major histocompatibility complex (MHC) genes. The function of the encoded protein is not known.

BRD3 antibody can be used for detection of BRD3 by ELISA at 1:62500. BRD3 antibody can be used for detection of BRD3 by western blot at 1 ?g/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 ?L of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: BRD3
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité