Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-AMOT Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-220
PRSI25-220EA 589 EUR InStock
PRSI25-220
Anti-AMOT Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
AMOT belongs to the motin family of angiostatin binding proteins characterized by conserved coiled-coil domains and C-terminal PDZ binding motifs. The protein is expressed predominantly in endothelial cells of capillaries as well as larger vessels of the placenta where it may mediate the inhibitory effect of angiostatin on tube formation and the migration of endothelial cells toward growth factors during the formation of new blood vessels. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.This gene belongs to the motin family of angiostatin binding proteins characterized by conserved coiled-coil domains and C-terminal PDZ binding motifs. The encoded protein is expressed predominantly in endothelial cells of capillaries as well as larger vessels of the placenta where it may mediate the inhibitory effect of angiostatin on tube formation and the migration of endothelial cells toward growth factors during the formation of new blood vessels. Alternative splicing results in multiple transcript variants encoding different isoforms.

AMOT antibody can be used for detection of AMOT by ELISA at 1:1562500. AMOT antibody can be used for detection of AMOT by western blot at 1 ?g/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 ?L of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: AMOT
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité