Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CNBP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-230
PRSI25-230EA 660 EUR InStock
PRSI25-230
Anti-CNBP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CNBP is a nucleic-acid binding protein with seven zinc-finger domains. The protein has a preference for binding single stranded DNA and RNA. The protein functions in cap-independent translation of ornithine decarboxylase mRNA, and may also function in sterol-mediated transcriptional regulation. A CCTG expansion in the first intron of this gene results in myotonic dystrophy type 2. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.This gene encodes a nucleic-acid binding protein with seven zinc-finger domains. The protein has a preference for binding single stranded DNA and RNA. The protein functions in cap-independent translation of ornithine decarboxylase mRNA, and may also function in sterol-mediated transcriptional regulation. A CCTG expansion in the first intron of this gene results in myotonic dystrophy type 2. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.

CNBP antibody can be used for detection of CNBP by ELISA at 1:2500. CNBP antibody can be used for detection of CNBP by western blot at 1 ?g/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 ?L of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CNBP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité