Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KCNJ16 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-253
PRSI25-253EA 660 EUR InStock
PRSI25-253
Anti-KCNJ16 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Potassium channels are present in most mammalian cells, where they participate in a wide range of physiologic responses. KCNJ16 is an integral membrane protein and inward-rectifier type potassium channel. KCNJ16, which has a greater tendency to allow potassium to flow into a cell rather than out of a cell, can form heterodimers with two other inward-rectifier type potassium channels. It may be involved in the regulation of fluid and pH balance.Potassium channels are present in most mammalian cells, where they participate in a wide range of physiologic responses. The protein encoded by this gene is an integral membrane protein and inward-rectifier type potassium channel. The encoded protein, which has a greater tendency to allow potassium to flow into a cell rather than out of a cell, can form heterodimers with two other inward-rectifier type potassium channels. It may be involved in the regulation of fluid and pH balance. Three transcript variants encoding the same protein have been found for this gene.

KCNJ16 antibody can be used for detection of KCNJ16 by ELISA at 1:12500. KCNJ16 antibody can be used for detection of KCNJ16 by western blot at 1 ?g/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 ?L of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: KCNJ16
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité