Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KCNJ12 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-254
PRSI25-254EA 660 EUR InStock
PRSI25-254
Anti-KCNJ12 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
KCNJ12 is an inwardly rectifying K+ channel which may be blocked by divalent cations. This protein is thought to be one of multiple inwardly rectifying channels which contribute to the cardiac inward rectifier current (IK1). This gene is located within the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17. This gene encodes an inwardly rectifying K+ channel which may be blocked by divalent cations. This protein is thought to be one of multiple inwardly rectifying channels which contribute to the cardiac inward rectifier current (IK1). The gene is located within the Smith-Magenis syndrome region on chromosome 17. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

KCNJ12 antibody can be used for detection of KCNJ12 by ELISA at 1:62500. KCNJ12 antibody can be used for detection of KCNJ12 by western blot at 1 ?g/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 ?L of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: KCNJ12
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité