Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-P2RX5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-267
PRSI25-267EA 660 EUR InStock
PRSI25-267
Anti-P2RX5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
P2RX5 is the receptor for ATP that acts as a ligand gated ion channel.The product of this gene belongs to the family of purinoceptors for ATP. This receptor functions as a ligand-gated ion channel. Several characteristic motifs of ATP-gated channels are present in its primary structure, but, unlike other members of the purinoceptors family, this receptor has only a single transmembrane domain. Three transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.

P2RX5 antibody can be used for detection of P2RX5 by ELISA at 1:12500. P2RX5 antibody can be used for detection of P2RX5 by western blot at 1 ?g/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 ?L of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: P2RX5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité