Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-FUBP1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-281
PRSI25-281EA 660 EUR InStock
PRSI25-281
Anti-FUBP1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
FUBP1 is a ssDNA binding protein that activates the far upstream element (FUSE) of c-myc and stimulates expression of c-myc in undifferentiated cells. Regulation of FUSE by FUBP occurs through single-strand binding of FUBP to the non-coding strand. This protein has been shown to function as an ATP-dependent DNA helicase.This gene encodes a ssDNA binding protein that activates the far upstream element (FUSE) of c-myc and stimulates expression of c-myc in undifferentiated cells. Regulation of FUSE by FUBP occurs through single-strand binding of FUBP to the non-coding strand. This protein has been shown to function as an ATP-dependent DNA helicase. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

FUBP1 antibody can be used for detection of FUBP1 by ELISA at 1:1562500. FUBP1 antibody can be used for detection of FUBP1 by western blot at 1 ?g/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 ?L of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: FUBP1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité