L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-VSX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
25-296
PRSI25-296EA 660 EUR InStock
PRSI25-296
Anti-VSX1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
VSX1 contains a paired-like homeodomain and binds to the core of the locus control region of the red/green visual pigment gene cluster. VSX1 may regulate expression of the cone opsin genes early in development. Mutations in VSX1 can cause posterior polymorphous corneal dystrophy and keratoconus. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been described.The protein encoded by this gene contains a paired-like homeodomain and binds to the core of the locus control region of the red/green visual pigment gene cluster. The encoded protein may regulate expression ofMore Product Information
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
50 µg 50 µG PRSI25-296
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité