Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-CREBZF Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-309
PRSI25-309EA 660 EUR InStock
PRSI25-309
Anti-CREBZF Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
CREBZF belongs to the bZIP family. It strongly activates transcription when bound to HCFC1. The protein suppresses the expression of HSV proteins in cells infected with the virus in a HCFC1-dependent manner. It also suppresses the HCFC1-dependent transcriptional activation by CREB3 and reduces the amount of CREB3 in the cell. CREBZF is able to down-regulate expression of some cellular genes in CREBZF-expressing cells.

CREBZF antibody can be used for detection of CREBZF by ELISA at 1:1562500. CREBZF antibody can be used for detection of CREBZF by western blot at 1 ?g/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 ?L of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: CREBZF
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity:

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité