L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-ZNF77 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
25-310
PRSI25-310EA 660 EUR InStock
PRSI25-310
Anti-ZNF77 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ZNF77 belongs to the krueppel C2H2-type zinc-finger protein family. It contains 12 C2H2-type zinc fingers and 1 KRAB domain. ZNF77 may be involved in transcriptional regulation.
ZNF77 antibody can be used for detection of ZNF77 by ELISA at 1:62500. ZNF77 antibody can be used for detection of ZNF77 by western blot at 1 ?g/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.
Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.
Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 ?L of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/More Product Information
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité