L'expérience en ligne d'Avantor évolue pour mieux vous accompagner ! À compter du 4 avril 2025, nos clients seront migrés vers une nouvelle plateforme pour une expérience d'achat en ligne simplifiée.
Anti-ZNF667 Rabbit Polyclonal Antibody
Fournisseur: ProSci Inc.
25-314
PRSI25-314EA 660 EUR InStock
PRSI25-314
Anti-ZNF667 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ZNF667 belongs to the krueppel C2H2-type zinc-finger protein family. It contains 15 C2H2-type zinc fingers and 1 KRAB domain. ZNF667 may be involved in transcriptional regulation.
ZNF667 antibody can be used for detection of ZNF667 by ELISA at 1:312500. ZNF667 antibody can be used for detection of ZNF667 by western blot at 1 ?g/mL, and HRP conjugated secondary antibody should be diluted 1:50,000 - 100,000.
Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.
Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 ?L of distilled water. Final antibody concentrationMore Product Information
Collapse All
Taille Cdt Numéro de catalogue VWR Quantité
50 µg 50 µG PRSI25-314
claquement
Veuillez sélectionner l'article
Entrer les détails
SPÉCIFICATIONS
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité