Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-C10orf2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-360
PRSI25-360EA 589 EUR InStock
PRSI25-360
Anti-C10orf2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Twinkle is a mitochondrial protein with structural similarity to the phage T7 primase/helicase (GP4) and other hexameric ring helicases. The twinkle protein colocalizes with mtDNA in mitochondrial nucleoids, and its name derives from the unusual localization pattern reminiscent of twinkling stars.Twinkle is a mitochondrial protein with structural similarity to the phage T7 primase/helicase (GP4) and other hexameric ring helicases. The twinkle protein colocalizes with mtDNA in mitochondrial nucleoids, and its name derives from the unusual localization pattern reminiscent of twinkling stars (Spelbrink et al., 2001 [PubMed 11431692]).

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: C10orf2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité