Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ANXA8L2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-367
PRSI25-367EA 660 EUR InStock
PRSI25-367
Anti-ANXA8L2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ANXA8L2 is a member of the annexin family of evolutionarily conserved Ca2+ and phospholipid binding proteins. The protein may function as an anticoagulant that indirectly inhibits the thromboplastin-specific complex. Overexpression of this gene has been associated with acute myelocytic leukemia. A highly similar duplicated copy of this gene is found in close proximity on the long arm of chromosome 10.This gene encodes a member of the annexin family of evolutionarily conserved Ca2+ and phospholipid binding proteins. The encoded protein may function as an an anticoagulant that indirectly inhibits the thromboplastin-specific complex. Overexpression of this gene has been associated with acute myelocytic leukemia. A highly similar duplicated copy of this gene is found in close proximity on the long arm of chromosome 10.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ANXA8L2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité