Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ONECUT2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-383
PRSI25-383EA 660 EUR InStock
PRSI25-383
Anti-ONECUT2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ONECUT2 is a member of the transcription factors of the ONECUT class, whose prototype is hepatocyte nuclear factor (HNF)-6. The distribution of OC-2 mRNA in humans is tissue-restricted, the strongest expression being detected in the liver and skin. ONECUT2 participates in the network of transcription factors required for liver differentiation and metabolism. This gene encodes a member of the onecut family of transcription factors, which are characterized by a cut domain and an atypical homeodomain. The protein binds to specific DNA sequences and stimulates expression of target genes, including genes involved in melanocyte and hepatocyte differentiation.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ONECUT2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité