Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-L3MBTL1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-388
PRSI25-388EA 660 EUR InStock
PRSI25-388
Anti-L3MBTL1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
L3MBTL is the homolog of a protein identified in Drosophila as a suppressor of malignant transformation of neuroblasts and ganglion-mother cells in the optic centers of the brain. L3MBTL is localized to condensed chromosomes in mitotic cells. Overexpression of this gene in a glioma cell line results in improper nuclear segregation and cytokinesis producing multinucleated cells.This gene encodes the homolog of a protein identified in Drosophila as a suppressor of malignant transformation of neuroblasts and ganglion-mother cells in the optic centers of the brain. This gene product is localized to condensed chromosomes in mitotic cells. Overexpression of this gene in a glioma cell line results in improper nuclear segregation and cytokinesis producing multinucleated cells. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been identified.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: L3MBTL1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité