Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SCAND1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-391
PRSI25-391EA 589 EUR InStock
PRSI25-391
Anti-SCAND1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The SCAN domain is a highly conserved, leucine-rich motif of approximately 60 aa originally found within a subfamily of zinc finger proteins. This gene belongs to a family of genes that encode an isolated SCAN domain, but no zinc finger motif. Functional studies have established that the SCAN box is a protein interaction domain that mediates both hetero- and homoprotein associations, and maybe involved in regulation of transcriptional activity. Two transcript variants with different 5' UTRs, but encoding the same protein, have been described for this gene. The SCAN domain is a highly conserved, leucine-rich motif of approximately 60 aa originally found within a subfamily of zinc finger proteins. This gene belongs to a family of genes that encode an isolated SCAN domain, but no zinc finger motif. Functional studies have established that the SCAN box is a protein interaction domain that mediates both hetero- and homoprotein associations, and maybe involved in regulation of transcriptional activity. Two transcript variants with different 5' UTRs, but encoding the same protein, have been described for this gene.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SCAND1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité