Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PCBD1 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-402
PRSI25-402EA 660 EUR InStock
PRSI25-402
Anti-PCBD1 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
PCBD1 is pterin-4 alpha-carbinolamine dehydratase, an enzyme involved in phenylalanine hydroxylation. A deficiency of this enzyme leads to hyperphenylalaninemia. The enzyme regulates the homodimerization of the transcription factor hepatocyte nuclear factor 1 (HNF1).This gene encodes pterin-4 alpha-carbinolamine dehydratase, an enzyme involved in phenylalanine hydroxylation. A deficiency of this enzyme leads to hyperphenylalaninemia. The enzyme regulates the homodimerization of the transcription factor hepatocyte nuclear factor 1 (HNF1). Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PCBD1
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité