Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-PGR Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-405
PRSI25-405EA 660 EUR InStock
PRSI25-405
Anti-PGR Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This protein mediates the physiological effects of progesterone, which plays a central role in reproductive events associated with the establishment and maintenance of pregnancy.This gene encodes a member of the steroid receptor superfamily. The encoded protein mediates the physiological effects of progesterone, which plays a central role in reproductive events associated with the establishment and maintenance of pregnancy. This gene uses two distinct promotors and translation start sites in the first exon to produce two isoforms, A and B. The two isoforms are identical except for the additional 165 amino acids found in the N-terminus of isoform A only, and mediate their own response genes and physiologic effects with little overlap. The location of transcription initiation for isoform B has not been clearly determined. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: PGR
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité