Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NR2C2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-422
PRSI25-422EA 660 EUR InStock
PRSI25-422
Anti-NR2C2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Members of the nuclear hormone receptor family, such as NR2C2, act as ligand-activated transcription factors. The proteins have an N-terminal transactivation domain, a central DNA-binding domain with 2 zinc fingers, and a ligand-binding domain at the C terminus. The activated receptor/ligand complex is translocated to the nucleus where it binds to hormone response elements of target genes. Members of the nuclear hormone receptor family, such as NR2C2, act as ligand-activated transcription factors. The proteins have an N-terminal transactivation domain, a central DNA-binding domain with 2 zinc fingers, and a ligand-binding domain at the C terminus. The activated receptor/ligand complex is translocated to the nucleus where it binds to hormone response elements of target genes (Yoshikawa et al., 1996 [PubMed 8661150]).

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NR2C2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité