Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-NAB2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-446
PRSI25-446EA 660 EUR InStock
PRSI25-446
Anti-NAB2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
NAB2 is a member of the family of NGFI-A binding (NAB) proteins, which function in the nucleus to repress transcription induced by some members of the EGR (early growth response) family of transactivators. NAB proteins can homo- or hetero-multimerize withThis gene encodes a member of the family of NGFI-A binding (NAB) proteins, which function in the nucleus to repress transcription induced by some members of the EGR (early growth response) family of transactivators. NAB proteins can homo- or hetero-multimerize with other EGR or NAB proteins through a conserved N-terminal domain, and repress transcription through two partially redundant C-terminal domains. Transcriptional repression by the encoded protein is mediated in part by interactions with the nucleosome remodeling and deactylase (NuRD) complex. Alternatively spliced transcript variants have been described, but their biological validity has not been determined. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: NAB2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité