Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-TRIM29 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-463
PRSI25-463EA 660 EUR InStock
PRSI25-463
Anti-TRIM29 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
This protein belongs to the TRIM protein family. It has multiple zinc finger motifs and a leucine zipper motif. It has been proposed to form homo- or heterodimers which are involved in nucleic acid binding. Thus, it may act as a transcriptional regulatory factor involved in carcinogenesis and/or differentiation. It may also function in the suppression of radiosensitivity since it is associated with ataxia telangiectasia phenotype.The protein encoded by this gene belongs to the TRIM protein family. It has multiple zinc finger motifs and a leucine zipper motif. It has been proposed to form homo- or heterodimers which are involved in nucleic acid binding. Thus, it may act as a transcriptional regulatory factor involved in carcinogenesis and/or differentiation. It may also function in the suppression of radiosensitivity since it is associated with ataxia telangiectasia phenotype. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: TRIM29
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité