Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KLHL5 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-485
PRSI25-485EA 660 EUR InStock
PRSI25-485
Anti-KLHL5 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The kelch-repeat protein family is a recently found new kind of actin-binding protein. It is characterized by tandemly arranged motifs of about 50 amino acids. Most members of the kelch-repeat family were cytoskeletal proteins implicated in various cellular processes, such as actin cytoskeleton interaction, cytoplasmic sequestration of transcription factors and cell morphology. During the large-scale sequencing analysis of a human fetal brain cDNA library we found a novel kelch-like protein gene 5, KLHL5, KLHL5 has high identity with Drosophila kelch protein and many other family members. A novel splicing variants of KLHL5, named KLHL5b and the expression pattern of KLHL5b in many tissues.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: KLHL5
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité