Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-ZNF335 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-529
PRSI25-529EA 660 EUR InStock
PRSI25-529
Anti-ZNF335 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
ZNF335 enhances transcriptional activation by ligand-bound nuclear hormone receptors. However, it does this not by direct interaction with the receptor, but by direct interaction with the nuclear hormone receptor transcriptional coactivator NRC. ZNF335 may function by altering local chromatin structure.The protein encoded by this gene enhances transcriptional activation by ligand-bound nuclear hormone receptors. However, it does this not by direct interaction with the receptor, but by direct interaction with the nuclear hormone receptor transcriptional coactivator NRC. The encoded protein may function by altering local chromatin structure.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: ZNF335
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité