Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-GRHL2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-538
PRSI25-538EA 660 EUR InStock
PRSI25-538
Anti-GRHL2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
GRHL2 is a transcription factor that can act as a homodimer or as a heterodimer with either GRHL1 or GRHL3. Defects in this gene are a cause of non-syndromic sensorineural deafness autosomal dominant type 28 (DFNA28).TFCP2L3 is a member of a family of transcription factor genes whose archetype is TFCP2 (MIM 189889), a mammalian ortholog of the Drosophila gene 'grainyhead' (grh).

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: GRHL2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité