Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-INSIG2 Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-589
PRSI25-589EA 660 EUR InStock
PRSI25-589
Anti-INSIG2 Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
Oxysterols regulate cholesterol homeostasis through the liver X receptor (LXR)- and sterol regulatory element-binding protein (SREBP)-mediated signaling pathways. This gene is an insulin-induced gene. INSIG1 is an endoplasmic reticulum (ER) membrane protein that plays a critical role in regulating cholesterol concentrations in cells. INSIG1 binds to the sterol-sensing domains of SREBP cleavage-activating protein (SCAP) and HMG CoA reductase, and is essential for the sterol-mediated trafficking of the two proteins.The protein encoded by this gene is highly similar to the protein product encoded by gene INSIG1. Both INSIG1 protein and this protein are endoplasmic reticulum proteins that block the processing of sterol regulatory element binding proteins (SREBPs) by binding to SREBP cleavage-activating protein (SCAP), and thus prevent SCAP from escorting SREBPs to the Golgi. Publication Note: This RefSeq record includes a subset of the publications that are available for this gene. Please see the Entrez Gene record to access additional publications.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: INSIG2
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité