Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SNRPB Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-613
PRSI25-613EA 660 EUR InStock
PRSI25-613
Anti-SNRPB Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
SNRPB is one of several nuclear proteins that are found in common among U1, U2, U4/U6, and U5 small ribonucleoprotein particles (snRNPs). These snRNPs are involved in pre-mRNA splicing, and the encoded protein may also play a role in pre-mRNA splicing or snRNP structure. Autoantibodies from patients with systemic lupus erythematosus frequently recognize epitopes on the encoded protein. The protein encoded by this gene is one of several nuclear proteins that are found in common among U1, U2, U4/U6, and U5 small ribonucleoprotein particles (snRNPs). These snRNPs are involved in pre-mRNA splicing, and the encoded protein may also play a role in pre-mRNA splicing or snRNP structure. Autoantibodies from patients with systemic lupus erythematosus frequently recognize epitopes on the encoded protein. Two transcript variants encoding different isoforms (B and B') have been found for this gene.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SNRPB
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité