Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-KHSRP Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-616
PRSI25-616EA 660 EUR InStock
PRSI25-616
Anti-KHSRP Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
KHSRP binds to the dendritic targeting element and may play a role in mRNA trafficking. It is part of a ternary complex that binds to the downstream control sequence (DCS) of the pre-mRNA. KHSRP mediates exon inclusion in transcripts that are subject to tissue-specific alternative splicing. It may interact with single-stranded DNA from the far-upstream element (FUSE).It is also involved in degradation of inherently unstable mRNAs that contain AU-rich elements (AREs) in their 3'-UTR, possibly by recruiting degradation machinery to ARE-containing mRNAs.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: KHSRP
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité