Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-SNUPN Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-631
PRSI25-631EA 660 EUR InStock
PRSI25-631
Anti-SNUPN Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
The nuclear import of the spliceosomal snRNPs U1, U2, U4 and U5, is dependent on the presence of a complex nuclear localization signal. The latter is composed of the 5'-2,2,7-terminal trimethylguanosine (m3G) cap structure of the U snRNA and the Sm core domain. SNUPN interacts specifically with m3G-cap and functions as an snRNP-specific nuclear import receptor.The nuclear import of the spliceosomal snRNPs U1, U2, U4 and U5, is dependent on the presence of a complex nuclear localization signal. The latter is composed of the 5'-2,2,7-terminal trimethylguanosine (m3G) cap structure of the U snRNA and the Sm core domain. The protein encoded by this gene interacts specifically with m3G-cap and functions as an snRNP-specific nuclear import receptor. Alternatively spliced transcript variants encoding the same protein have been identified for this gene.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: SNUPN
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human, Mouse, Rat

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité