Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

Anti-EIF2D Rabbit Polyclonal Antibody

Fournisseur: ProSci Inc.
25-638
PRSI25-638EA 660 EUR InStock
PRSI25-638
Anti-EIF2D Rabbit Polyclonal Antibody
Anticorps
LGTN is a protein receptor that localizes phosphoglycoproteins within endosomes and at the cell periphery. This trafficking receptor for phosphoglycoproteins may play a role in neuroplasticity by modulating cell-cell interactions, intracellular adhesion, and protein binding at membrane surfaces. In hippocampal neurons, long-lasting down-regulation of ligatin mRNA levels occurs via post-transcriptional RNA processing following glutamate receptor activation. This protein contains single PUA and SUI1 domains and these domains may function in RNA binding and translation initiation, respectively.This gene encodes a protein receptor that localizes phosphoglycoproteins within endosomes and at the cell periphery. This trafficking receptor for phosphoglycoproteins may play a role in neuroplasticity by modulating cell-cell interactions, intracellular adhesion, and protein binding at membrane surfaces. In hippocampal neurons, long-lasting down-regulation of ligatin mRNA levels occurs via post-transcriptional RNA processing following glutamate receptor activation. This protein contains single PUA and SUI1 domains and these domains may function in RNA binding and translation initiation, respectively.

Antibody is purified by peptide affinity chromatography method.

Antibody is lyophilized in PBS buffer with 2% sucrose. Add 50 μL of distilled water. Final antibody concentration is 1 mg/mL.

Aliquot and store at -20°C or below. Avoid multiple freeze-thaw cycles.

Type:
Antigen: EIF2D
Clonality: Polyclonal
Clone:
Conjugation: Unconjugated
Epitope:
Host: Rabbit
Isotype:
Reactivity: Human

Commander maintenant
 

COMMANDE

SPÉCIFICATIONS

Documentation

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité